Learn More
3-mercapto-2-pentanona, TRC
Código de producto. 30479511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479511 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30479511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM257098500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-2-pentanone
CAS 67633-97-0
Fórmula molecular C5H10OS
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10OS/c1-3-5(7)4(2)6/h5,7H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C(=O)C)S
Nombre IUPAC 3-sulfanilpentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 118.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0452