Learn More
3-Mercapto-2-pentanona, 98 %, estab. con 0,1 % de carbonato de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440457 1 g 1 g
11454807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21797.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67633-97-0 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67633-97-0
Fórmula molecular C5H10OS
Peso molecular (g/mol) 118.194
Número MDL MFCD02093290
Clave InChI SZECUQRKLXRGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-mercapto-2-pentanone, 2-pentanone, 3-mercapto, 3-mercaptopentan-2-one, fema no. 3300, 3-mercapto-2-penanone, 2-pentanone,3-mercapto, acmc-1b6ys, 2-pentanone, 3-mercapto-7ci,9ci
PubChem CID 62237
Nombre IUPAC 3-sulfanilpentan-2-ona
SMILES CCC(C(=O)C)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-2-pentanone
Nombre de nota stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Densidad 0.988
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Número UN UN3336
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.19
Porcentaje de pureza 98%