Learn More
Ácido 3-Mercapto-2-metilpropanoico, TRC
Código de producto. 30483779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483779 1 g 1 g
30471340 5 g 5 g
30475431 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2539501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26473-47-2
Fórmula molecular C4 H8 O2 S
Peso molecular (g/mol) 120.17
Sinónimo (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid, Captopril Imp. C (EP), Isobutyric acid, β-mercapto- (4CI), Propionic acid, 3-mercapto-2-methyl- (8CI), 3-Mercapto-2-methylpropanoic acid, 3-Mercapto-2-methylpropionic acid, 3-Mercaptoisobutyric acid
Nombre IUPAC Ácido 2-metil-3-sulfanilpropanoico
SMILES CC(CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2S/c1-3(2-7)4(5)6/h3,7H,2H2,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0245
Porcentaje de pureza >95%