Learn More
3-Mercapto-2-butanona, 98 %, estab. con 0,1 % de carbonato de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420687 25 g 25 g
11410687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22494.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40789-98-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40789-98-8
Fórmula molecular C4H8OS
Peso molecular (g/mol) 104.17
Número MDL MFCD00085206
Clave InChI XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-mercapto-2-butanone, 2-butanone, 3-mercapto, 2-mercapto-3-butanone, 3-mercaptobutan-2-one, fema no. 3298, mercapto-3 butanone-2 french, mercapto-3 butanone-2, acmc-209jgq, 4-01-00-03993 beilstein handbook reference
PubChem CID 38679
Nombre IUPAC 3-sulfanilbutan-2-ona
SMILES CC(S)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-2-butanone
Nombre de nota stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Densidad 1.015
Punto de ebullición 50°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.17
Porcentaje de pureza 98%