Learn More
3-mercapto-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercapto-1-propanol |
| CAS | 19721-22-3 |
| Fórmula molecular | C3H8OS |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Mercaptopropanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2 |
| SMILES | OCCCS |
| Nombre IUPAC | 3-sulfanilpropn-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 92.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0296 |