Learn More
3-Mercapto-1-propanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184713 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184713 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10045253 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10184713 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific missing translation for 'supplierNo' 388570010
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 19721-22-3 | C3H8OS | 92.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19721-22-3
Fórmula molecular C3H8OS
Peso molecular (g/mol) 92.16
Número MDL MFCD00192262
Clave InChI SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-mercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-mercapto, 3-mercaptopropanol, 3-hydroxypropanethiol, 3-hydroxypropyl mercaptan, 3-mecapto-1-propanol, 3-mecaptopropan-1-ol, 1-mercapto-3-propanol, 3-hydroxypropylmercaptan, 3-mercaptopropan-1-ol
PubChem CID 88211
Nombre IUPAC 3-sulfanilpropn-1-ol
SMILES C(CO)CS
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-1-propanol
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0620g/mL
Punto de ebullición 106°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal SH(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4950 to 1.497
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.062
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.16
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Mercapto-1-propanol
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.