Learn More
3-Mercapto-1-hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10410252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10410252 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10051881 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10410252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51755-83-0 | C6H14OS | 134.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51755-83-0
Fórmula molecular C6H14OS
Peso molecular (g/mol) 134.23
Número MDL MFCD00792515
Clave InChI TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
PubChem CID 521348
ChEBI CHEBI:77690
Nombre IUPAC 3-sulfanilhexan-1-ol
SMILES CCCC(CCO)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-1-hexanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3C(CH2)2CH(SH)(CH2)2OH
Índice de refracción 1.4790 to 1.481
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.,soluble in organic solvents (most)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.23
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Mercapto-1-hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.