Learn More
3-Mercapto-1-hexanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445077 5 g 5 g
11455077 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21965.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51755-83-0 | C6H14OS | 134.237 g/mol
3-mercapto-1-hexanol (3MH) are compounds potentially responsible for the development of blackcurrant aroma in red wine. 3-mercapto-1-hexanol was the most important odorant of Grenache rosé wine was with a deep impact on the wine fruity and citric notes. 3-Mercaptohexanol is an thiol compound found in various grape juices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-mercapto-1-hexanol (3MH) es un compuesto potencialmente responsable del desarrollo del aroma de grosella negra en el vino tinto. El 3-mercapto-1-hexanol era el odorizante más importante del vino rosado de garnacha, con gran influencia en las notas afrutadas y cítricas del vino. El 3-mercaptohexanol es un compuesto de tiol presente en diversos zumos de uva.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51755-83-0
Fórmula molecular C6H14OS
Peso molecular (g/mol) 134.237
Número MDL MFCD00792515
Clave InChI TYZFMFVWHZKYSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-mercapto-1-hexanol, 3-mercaptohexanol, 3-mercaptohexan-1-ol, 1-hexanol, 3-mercapto, 3-thiohexan-1-ol, 3-sulphanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl-1-hexanol, 3-thiohexanol, acmc-209kvm, 3-mercapto-hexan-1-ol
PubChem CID 521348
ChEBI CHEBI:77690
Nombre IUPAC 3-sulfanilhexan-1-ol
SMILES CCCC(CCO)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-1-hexanol
Densidad 0.974
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.48
Cantidad 5 g
Beilstein 1846873
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.24
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.