Learn More
3-Mercapto-1,2-propanodiol, solución acuosa al 90 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10204890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10204890 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10511181 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
13408338 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10204890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125520250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-27-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C3H8O2S
Peso molecular (g/mol) 108.16
Número MDL MFCD00004879
Clave InChI PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
Nombre IUPAC 3-sulfanilpropano-1,2-diol
SMILES OCC(O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-1, 2-propanediol
% mín. CAS 88.0, 8.0
% máx. CAS 92.0, 12.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 118.0°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.5073
Cantidad 25 mL
Beilstein 01,519
Índice Merck 15,9488
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.16
Porcentaje de pureza ≥88%
Forma física Solución viscosa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Mercapto-1,2-propanediol, 90 wt% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-1,2-propanediol