Learn More
3-Mercapto-1,2-propanediol, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325249 250 g 250 g
11315249 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18948.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
It generally used as a size-regulating capping agent for nanocrystals. 1-Thioglycerol is also used in bacteriology experiments to induce the synthesis of porphyrin compounds in aerobically growing Escherichia coli. Also used to study the pH-sensitive photoluminescence of aqueous thiol-capped CdTe nanocrystals. 1-Thioglycerol is used to develop and test thiol functionalized copolymers. 1-Thioglycerol is used as a post-modification agent in the generation of non-standard peptide foldamers.Potential substitute for 2-mercaptoethanol, probe for the study of lymphocyte activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Generalmente se utiliza como agente de tapado regulador de tamaño para los nanocristales. El 1-tioglicerol también se utiliza en experimentos bacteriológicos para inducir la síntesis de compuestos de porfirina en Escherichia coli de crecimiento aeróbico. También se utiliza para estudiar la fotoluminiscencia sensible al pH de los nanocristales de CdTe taponados en solución de tiol acuosa. El 1-tioglicerol se utiliza para desarrollar y probar copolímeros funcionalizados con tiol. El 1-tioglicerol se utiliza como agente modificación posterior a la modificación en la generación de foldamers peptídicos no estándares. Potencial sustituto del 2-mercaptoetanol, sonda para el estudio de la activación de linfocitos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y benceno. Soluble en acetona. No soluble en éter.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Almacenar lejos fuentes de agua/humedad y aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-27-5
Fórmula molecular C3H8O2S
Peso molecular (g/mol) 108.16
Número MDL MFCD00004879
Clave InChI PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
Nombre IUPAC 3-sulfanilpropano-1,2-diol
SMILES OCC(O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-1,2-propanediol
Densidad 1.247
Punto de ebullición 117°C to 119°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 149°C (300°F)
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2SH
Índice de refracción 1.511
Cantidad 250 g
Beilstein 1732046
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,9335
Información de solubilidad Slightly soluble in water and benzene. Soluble in acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.16
Porcentaje de pureza ≥90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Mercapto-1,2-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-1,2-propanediol