Learn More
3-Mercapto-1,2-propanediol, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It generally used as a size-regulating capping agent for nanocrystals. 1-Thioglycerol is also used in bacteriology experiments to induce the synthesis of porphyrin compounds in aerobically growing Escherichia coli. Also used to study the pH-sensitive photoluminescence of aqueous thiol-capped CdTe nanocrystals. 1-Thioglycerol is used to develop and test thiol functionalized copolymers. 1-Thioglycerol is used as a post-modification agent in the generation of non-standard peptide foldamers.Potential substitute for 2-mercaptoethanol, probe for the study of lymphocyte activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Generalmente se utiliza como agente de tapado regulador de tamaño para los nanocristales. El 1-tioglicerol también se utiliza en experimentos bacteriológicos para inducir la síntesis de compuestos de porfirina en Escherichia coli de crecimiento aeróbico. También se utiliza para estudiar la fotoluminiscencia sensible al pH de los nanocristales de CdTe taponados en solución de tiol acuosa. El 1-tioglicerol se utiliza para desarrollar y probar copolímeros funcionalizados con tiol. El 1-tioglicerol se utiliza como agente modificación posterior a la modificación en la generación de foldamers peptídicos no estándares. Potencial sustituto del 2-mercaptoetanol, sonda para el estudio de la activación de linfocitos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y benceno. Soluble en acetona. No soluble en éter.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Almacenar lejos fuentes de agua/humedad y aire. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenénese bajo gas inerte seco.
Specifications
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercapto-1,2-propanediol |
| Densidad | 1.247 |
| Punto de ebullición | 117°C to 119°C (5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 149°C (300°F) |
| Fórmula lineal | HOCH2CH(OH)CH2SH |
| Índice de refracción | 1.511 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1732046 |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,9335 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N-Ethylmaleimide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid N-ethylimide