Learn More
3-Mercapto-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Mercapto-1,2,4-triazole was used in a study to design a surface enhanced Raman scattering based probe for fast and accurate detection of DNA markers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-mercapto-1,2,4-triazol se ha utilizado en un estudio para diseñar una sonda de superficie basada en dispersión Raman mejorada para la detección rápida y precisa de marcadores de ADN.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 3-Mercapto-1,2,4-triazole |
| Punto de fusión | 217°C to 224°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 107731 |
| Información de solubilidad | Soluble in hot water. |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-tiona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.13 |
| Porcentaje de pureza | 98% |