Learn More
3-Mercapto-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11404474 5 g 5 g
11414474 25 g 25 g
11424474 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11404474
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13120.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3179-31-5 | C2H3N3S | 101.13 g/mol
3-Mercapto-1,2,4-triazole was used in a study to design a surface enhanced Raman scattering based probe for fast and accurate detection of DNA markers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-mercapto-1,2,4-triazol se ha utilizado en un estudio para diseñar una sonda de superficie basada en dispersión Raman mejorada para la detección rápida y precisa de marcadores de ADN.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-31-5
Fórmula molecular C2H3N3S
Peso molecular (g/mol) 101.13
Número MDL MFCD00005229
Clave InChI AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
PubChem CID 2723802
SMILES S=C1NNC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Mercapto-1,2,4-triazole
Punto de fusión 217°C to 224°C
Cantidad 5 g
Beilstein 107731
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Nombre IUPAC 2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.13
Porcentaje de pureza 98%