Learn More
Ácido 3-Maleimidopropiónico, TRC
Código de producto. 30477836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477836 250 mg 250 miligramos
30470586 1 g 1 g
30483005 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM140750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-55-4
Fórmula molecular C7 H7 N O4
Peso molecular (g/mol) 169.13
Nombre IUPAC ácido 3-(2,5-dioxopirrol-1-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Maleimidopropionic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0375