Learn More
Éster N-succinimidílico del ácido 3-maleimidopropiónico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Maleimidopropionic Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 55750-62-4 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O6/c14-7-1-2-8(15)12(7)6-5-11(18)19-13-9(16)3-4-10(13)17/h1-2H,3-6H2 |
| SMILES | O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 3-(2,5-dioxopirrol-1-il)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 266.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0539 |