Learn More
Éster de N-hidroxisucinimida de ácido 3-maleimidopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497675 250 mg 250 miligramos
11382419 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27329.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.209 g/mol
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester is a reagent that is widely used for generating stable maleimide-activated carrier proteins that can spontaneously react with sulfhydryls. Alternatively these relatively stable maleimide-activated intermediates may be lyophilized and stored for later conjugation to a hapten.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de N-hidroxisucinimida de ácido 3-maleimidopropiónico es un reactivo que se utiliza ampliamente para generar proteínas portadoras estables activadas por maleimida que pueden reaccionar espontáneamente con sulfhidrilos. Como alternativa, estos intermedios activados por maleimida relativamente estables pueden liofilizarse y almacenarse para su posterior conjugación en un hapteno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, calor, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55750-62-4
Fórmula molecular C11H10N2O6
Peso molecular (g/mol) 266.209
Número MDL MFCD00043141
Clave InChI JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 4620597
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 3-(2,5-dioxopirrol-1-il)propanoato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.21
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Maleimidopropionicacid N-hydroxysuccinimide ester