Learn More
Éster de N-hidroxisuccinimida del 3-ácido maleimidopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15730889 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15730889 1 g 1 g
15344597 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15730889 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453250010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55750-62-4 | C11H10N2O6 | 266.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55750-62-4
Fórmula molecular C11H10N2O6
Peso molecular (g/mol) 266.21
Clave InChI JKHVDAUOODACDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-succinimidyl 3-maleimidopropionate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimido propionic acid n-hydroxysuccinimide ester, bmps, 3-maleimidopropionic acid n-succinimidyl ester, 3-maleimidopropionic acid nhs, succinimido 3-maleimidopropanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoate, 3-maleimidopropionic acid n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 4620597
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 3-(2,5-dioxopirrol-1-il)propanoato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester
Punto de fusión 159.0°C to 160.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.21
Porcentaje de pureza 99%