Learn More
Ácido 3-maleimidopropiónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428098 1 g 1 g
15438098 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61536.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7423-55-4 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
3-Maleimidopropionic acid is a sulfhydryl reactive heterobifunctional crosslinking reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-maleimidopropiónico es un reactivo de entrecruzamiento heterobifuncional sulfhidrilo a reactivo.
Solubilidad
Soluble en metanol, dimetilformamida, alcohol y dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7423-55-4
Fórmula molecular C7H7NO4
Peso molecular (g/mol) 169.14
Número MDL MFCD00043030
Clave InChI IUTPJBLLJJNPAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-maleimidopropionic acid, 3-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl propanoic acid, n-maleoyl-beta-alanine, 3-2,5-dioxopyrrol-1-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-1-propanoic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, maleimide-ch2 2-cooh, n-carboxyethylmaleimide, 3-maleimdepropionicacid, pubchem11845, acmc-209otw
PubChem CID 573621
Nombre IUPAC ácido 3-(2,5-dioxopirrol-1-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Maleimidopropionic acid
Punto de fusión 108°C to 112°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 1528952
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol,dimethyl formamide,alcohol and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido