Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 3 l
Código de producto. 17671685
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tamaño de la unidad
17671685 Morado paquete de 50
17661685 Naranja paquete de 50
17681685 Amarillo paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17671685 Proveedor Sharpsafe™ N.º de proveedor 51455420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    134.55€ / paquete de 50
    Ahorro 28.45€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
VernaCare 5.ª generación Sharpsafe™ Los contenedores están fabricados con nuestro material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para sus necesidades de gestión de residuos punzantes.
  • Al promover el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, estamos orgullosos de haber introducido en ’el mercado el primer contenedor de objetos punzantes desechable y sustentable del mundo.
  • El modelo de 3 litros está diseñado para usarse junto con el Sharpsafe™ Bandeja para formar parte integral del Sistema de Desecho de Objetos Punzantes Cerca del Paciente (NPSD).
  • La gran abertura permite la eliminación segura y fácil de agujas y jeringas y una solapa interna transparente ofrece protección adicional.
  • Una tapa translúcida con una línea de llenado claramente visible y un mensaje de segregación de desechos impreso con inyección de tinta ayudan a garantizar que el producto no se sobrellene.
  • Nuestros recipientes para objetos punzantes se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Tapa semitranslúcida – Contenido visible cuando está lleno.
    • El protector de seguridad transparente y autoactivable garantiza una eliminación segura.
    • Protección de seguridad fabricada con material 100 % reciclado
    • Etiqueta en molde – ofrece un registro de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Temporario& Característica de cierre final
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2012
    • UN3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2012, UN3291
Color del tapón Morado
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 384 x 584 x 384 mm
Cantidad 50/caja
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Tipo de producto Recipiente para objetos punzantes