Learn More
Clinisafe™ Recipiente para residuos clínicos de 3 l
Código de producto. 17641645
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón unitSize
17641645 Rojo paquete de 20
17651645 Amarillo paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17641645 Proveedor Clinisafe™ N.º de proveedor 50102415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.35€
    89.88€ / paquete de 20
    Ahorro 9.47€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes Clinisafe™ están fabricados con material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para las necesidades de gestión de residuos clínicos necesidades.
  • Clinisafe™ ofrece una solución sostenible de gestión de residuos clínicos en el mercado, que reduce su huella de carbono y lo ayuda en el camino hacia el cero neto.
  • El recipiente Clinisafe™ de 3 litros está diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de desechos clínicos no punzantes. La gama de recipientes de residuos clínicos Clinisafe™ se ha diseñado para contener residuos anatómicos y de laboratorio.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Eliminación de recipientes NSP usados
    • Gran área de llenado
    • Función de cierre temporal y final
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 L
Certificaciones/conformidad Reglamentos del Reino Unido
Color del tapón Rojo
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 314 x 630 x 783 mm
Cantidad 20/caja
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes
Tipo de producto Contenedor de residuos