Learn More
3-Ketopalmitoil-CoA, TRC
Código de producto. 30406225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406225 2.5 mg -
30395890 0.5 mg 0.50 miligramo
30395760 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1980032.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34619-89-1
Fórmula molecular C37H64N7O18P3S
Peso molecular (g/mol) 1019.93
Sinónimo 3-Oxohexadecanoyl-CoA, 3-Oxopalmitoyl-CoA, S-(3-Ketohexadecanoyl)coenzyme A, beta-Ketopalmitoyl-coenzyme A
Nombre IUPAC S-[2-[3-[[(2R)-4-[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxixolano-2-il]metoxi-hidroxifosforilo]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etil] 3-oxohexadecanethioato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ketopalmitoyl-CoA
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H64N7O18P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-25(45)20-28(47)66-19-18-39-27(46)16-17-40-35(50)32(49)37(2,3)22-59-65(56,57)62-64(54,55)58-21-26-31(61-63(51,52)53)30(48)36(60-26)44-24-43-29-33(38)41-23-42-34(29)44/h23-24,26,30-32,36,48-49H,4-22H2,1-3H3,(H,39,46)(H,40,50)(H,54,55)(H,56,57)(H2,38,41,42)(H2,51,52,53)/t26-,30-,31-,32+,36-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1019.3241