Learn More
3-Ketohidroesfingosina, TRC
Código de producto. 30179656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179656 50 mg 50 miligramos
30179583 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18852550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18944-28-0
Fórmula molecular C18H37NO2
Peso molecular (g/mol) 299.49
Sinónimo 3-Oxosphinganine, Ketodihydrosphingosine, 3-Ketosphinganine, (2S)-2-Amino-1-hydroxy-3-octadecanone, 2(S)-3-Dehydrosphinganine, 2-Amino-1-hydroxy-3-octadecanone, D-2-Amino-1-hydroxy-3-octadecanone;
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-1-hidroxioctadecan-3-una
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Ketodihydrosphingosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17,20H,2-16,19H2,1H3/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.2824
Porcentaje de pureza >95%