Learn More
3-cetocarbofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbofuran-3-keto |
| CAS | 16709-30-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H13 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, methyl-, ester with 7-hydroxy-2,2-dimethyl-3(2H)-benzofuranone (8CI), 2,2-Dimethyl-7-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-3(2H)-benzofuranone, 3(2H)-Benzofuranone, 7-hydroxy-2,2-dimethyl-, methylcarbamate (8CI), 2,2-Dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylcarbamate, 3-Ketocarbofuran, 3-Oxocarbofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6H,1-3H3,(H,13,15) |
| SMILES | CNC(=O)Oc1cccc2C(=O)C(C)(C)Oc12 |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de (2,2-dimetil-3-oxo-1-benzofuran-7-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 235.24 |
| Mostrar más |