Learn More
Sal sódica del ácido 3-cetovalproico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Keto Valproic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1184991-15-8 |
| Fórmula molecular | C8 H13 O3 . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3.Na/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCC(C(=O)[O-])C(=O)CC |
| Nombre IUPAC | sodio;3-oxo-2-propilpentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 180.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0762 |