Learn More
3-Keto Petromizonol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Keto Petromyzonol |
| CAS | 359436-56-9 |
| Fórmula molecular | C24 H40 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(5-4-10-25)17-6-7-18-22-19(13-21(28)24(17,18)3)23(2)9-8-16(26)11-15(23)12-20(22)27/h14-15,17-22,25,27-28H,4-13H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18+,19?,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCCO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (5S,7R,8R,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihidroxi-17-[(2R)-5-hidroxipentano-2-ilo]-10,13-dimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantra-3-one |
| Peso molecular (g/mol) | 392.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.2927 |