Learn More
Colesterol 3-ceto, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholestenone |
| CAS | 601-54-7 |
| Fórmula molecular | C27 H44 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cholest-5-en-3-one, 3-Ketocholesterol, 3-Oxocholest-5-ene, 5-Cholestenone, 5-Cholesten-3-one, NSC 118979, Δ5-Cholesten-3-one, 3-Keto cholesterol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,22-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 384.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.3392 |