Learn More
3-ceto-5Beta-Abiraterona, TRC
Código de producto. 30408566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408566 10 mg
30393875 2.5 mg
30403626 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK17098510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1940175-99-4
Fórmula molecular C24H31NO
Peso molecular (g/mol) 349.51
Sinónimo (5β)-17-(3-Pyridinyl)androst-16-en-3-one
SMILES C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC=C4c5cccnc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-keto-5Beta-Abiraterone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-4,7,13,15,17,19,21-22H,5-6,8-12,14H2,1-2H3/t17-,19+,21+,22+,23+,24-/m1/s1