Learn More
3-ceto-5Beta-Abiraterona, TRC
Código de producto. 30393875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393875 2.5 mg
30403626 25 mg
30408566 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK1709852.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1940175-99-4
Fórmula molecular C24H31NO
Peso molecular (g/mol) 349.51
Sinónimo (5β)-17-(3-Pyridinyl)androst-16-en-3-one
SMILES C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC=C4c5cccnc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-keto-5Beta-Abiraterone
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-4,7,13,15,17,19,21-22H,5-6,8-12,14H2,1-2H3/t17-,19+,21+,22+,23+,24-/m1/s1