Learn More
3-Isopropilfenilfenil metilcarbamato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isopropylphenyl Methylcarbamate |
| CAS | 64-00-6 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Isopropylphenyl N-Methylcarbamate, AC 5727, Compound 10854, ENT 25500, H 5727, H 8757, Hercules 5727, Hercules AC 5727, OMS 15, OMS 162, UC 10854, m-Cumenol Methylcarbamate, m-Cumenyl Methylcarbamate, m-Isopropylphenol Methylcarbamate, m-Isopropylphenyl N-Methylcarbamate, m-Isopropylphenyl Methylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-5-4-6-10(7-9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CNC(=O)Oc1cccc(c1)C(C)C |
| Nombre IUPAC | (3-propan-2-ilfenilo) N-metilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |