Learn More
3-isopropilfenildifenil fosfato, TRC
Código de producto. 30402296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402296 100 mg
30398607 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI872935100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69515-46-4
Fórmula molecular C21 H21 O4 P
Peso molecular (g/mol) 368.36
Sinónimo Phosphoric acid, 3-(1-methylethyl)phenyl diphenyl ester (9CI, ACI), 3-(1-Methylethyl)phenyl diphenyl phosphate (ACI), Diphenyl 3-isopropylphenyl phosphate, m-Isopropylphenyl diphenyl phosphate, 3-(1-Methylethyl)phenyl Diphenyl Phosphoric Acid Ester
Nombre IUPAC (3-isopropilfenilo) difenilfosfato
SMILES O=P(OC=1C=CC=CC1)(OC=2C=CC=CC2)OC3=CC=CC(=C3)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21O4P/c1-17(2)18-10-9-15-21(16-18)25-26(22,23-19-11-5-3-6-12-19)24-20-13-7-4-8-14-20/h3-17H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1177
Porcentaje de pureza >95%