Learn More
3-isopropilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isopropylphenol |
| CAS | 618-45-1 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. F (EP), Phenol, 3-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, m-isopropyl- (7CI, 8CI), 3-(Propan-2-yl)phenol, 3-Isopropylhydroxybenzene, 3-Isopropylphenol, m-Cumenol, m-Isopropylphenol, NSC 2209 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-propan-2-ilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 136.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0888 |