Learn More
3-isopropilcatecol, TRC
Código de producto. 30398627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398627 25 mg -
30396342 100 mg 100 miligramos
30390515 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82199525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2138-48-9
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Sinónimo 3-(1-Methylethyl)-1,2-benzenediol, 3-Isopropylpyrocatechol, 1,2-Dihydroxy-3-isopropylbenzene, 3-Isopropyl-1,2-dihydroxybenzene, 3-Isopropylbenzene-1,2-diol, NSC 62675
SMILES CC(C)c1cccc(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isopropylcatechol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-6(2)7-4-3-5-8(10)9(7)11/h3-6,10-11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837