Learn More
Ácido 3-isopropilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isopropylbenzoic acid |
| CAS | 5651-47-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, m-isopropyl- (6CI,7CI,8CI), 3-(1-Methylethyl)benzoic acid, 3-(Propan-2-yl)benzoic acid, 3-Propane-2-ylbenzoic acid, NSC 59899, m-Cumic acid, m-Isopropylbenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)c1cccc(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-propan-2-ilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 164.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.084 |