Learn More
Ácido 3-isopropilbencenoborónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358316 250 mg 250 miligramos
11338316 1 g 1 g
11348316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15530.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 216019-28-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 216019-28-2
Fórmula molecular C9H13BO2
Peso molecular (g/mol) 164.01
Número MDL MFCD01074634
Clave InChI QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-isopropylphenylboronic acid, 3-isopropylbenzeneboronic acid, 3-cumylboronic acid, 3-isopropylphenyl boronic acid, 3-isopropylphebylboronic acid, 3-propan-2-yl phenyl boranediol, boronic acid, 3-1-methylethyl phenyl, boronic acid, b-3-propylphenyl, 3-propan-2-yl phenyl boronic acid, 3-propan-2-ylphenyl boronic acid
PubChem CID 2773478
Nombre IUPAC ácido (3-propan-2-ilfenil)borónico
SMILES CC(C)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Isopropylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼75°C to 80°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 3090001
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.01
Porcentaje de pureza 99%