Learn More
3-Isopropilamino-1,2-propanediol, TRC
Código de producto. 30405207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405207 10 g -
30403053 50 g 50 g
30390291 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82405510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6452-57-9
Fórmula molecular C6 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 133.19
Sinónimo (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. N (EP), Metoprolol Tartrate Imp. N (EP)
Nombre IUPAC 3-(propan-2-ilamino)propano-1,2-diol
SMILES CC(C)NCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-3-[(1-Methylethyl)amino]propane-1,2-diol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(2)7-3-6(9)4-8/h5-9H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1103