Learn More
Ácido 3-isopropoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30407695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407695 100 mg
30407543 500 mg
30405135 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI918195100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60772-67-0
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 3-(1-Methylethoxy)benzoic Acid, 3-Isopropoxybenzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-propano-2-iloxibenzoico
SMILES CC(C)Oc1cccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isopropoxybenzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.