Learn More
Ácido 3-isopropoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30407543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407543 500 mg
30405135 1 g
30407695 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI918195500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60772-67-0
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Sinónimo 3-(1-Methylethoxy)benzoic Acid, 3-Isopropoxybenzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-propano-2-iloxibenzoico
SMILES CC(C)Oc1cccc(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isopropoxybenzoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786