Learn More
Ácido 3-isopropenil-2-oxo-1-benzimidazolinabutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isopropenyl-2-oxo-1-benzimidazolinebutyric Acid |
| CAS | 52099-78-2 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-(3-Isopropenyl-2-Oxo-2,3-Dihydro-1H-1,3-Benzimidazol-1-Yl)Butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O3/c1-10(2)16-12-7-4-3-6-11(12)15(14(16)19)9-5-8-13(17)18/h3-4,6-7H,1,5,8-9H2,2H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(=C)N1C(=O)N(CCCC(=O)O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(2-oxo-3-prop-1-en-2-ilbencimidazol-1-il)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1161 |