Learn More
Éster etílico del ácido 3-isopropenil-2-oxo-1-benzimidazolinabutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isopropenyl-2-oxo-1-benzimidazolinebutyric acid ethyl ester |
| CAS | 116199-87-2 |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O3/c1-3-10(2)15(16(20)21)18-14(19)8-11-9-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,9-10,15,17H,3,8H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)/t10-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S)-2-[[2-(1H-indol-3-il)acetil]amino]-3-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 288.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.1474 |