Learn More
3-Isoniazida, TRC
Código de producto. 30137804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137804 10 g 10 g
17901345 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82146010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-53-7
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Sinónimo Nicotinic Acid Hydrazide, Nicotinohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, 3-Pyridinecarbohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Hydrazide, 3-Pyridoylhydrazine;
Nombre IUPAC Piridina-3-carbohidrazida
SMILES C(C=1C=CC=NC1)(=O)NN.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isoniazid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0589