Learn More
(3-Isocianatopropil)trietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10688414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10688414 25 g Frasco de vidrio 25 g
10279093 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10688414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391900250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24801-88-5
Fórmula molecular C10H21NO4Si
Peso molecular (g/mol) 247.37
Número MDL MFCD00051459
Clave InChI FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
PubChem CID 90613
Nombre IUPAC trietoxi(3-isocianatopropil)silano
SMILES CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 130.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2O)3Si(CH2)3NCO
Índice de refracción 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.37
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido