Learn More
(3-Isocianatopropil)trietoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
It finds its application as a component in hybrid organic/inorganic urethanes. It is also used in the synthesis of a polymer surface containing covalently attached triethoxysilane functionality: adhesion to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se aplica como componente en uretanos orgánicos/inorgánicos híbridos. También se utiliza en la síntesis de una superficie polimérica con funcionalidad de trietoxisilano unida covalentemente: adhesión al vidrio.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de alcoholes, aminas, agentes oxidantes y agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
Tekniske data
Tekniske data
| Punto de ebullición | 238°C |
| Nombre del producto químico o material | (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 77°C (170°F) |
| Olor | Mild |
| Índice de refracción | 1.421 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.99 |
| Fórmula lineal | (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NCO |
| Número UN | UN2927 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.