Learn More
3-Isocianato-5-metil-2-fenilfurano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10678694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10678694 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10002124 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10678694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49706DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 898289-18-4
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Número MDL MFCD09025851
Clave InChI GDLFJANXKGIZKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-phenylfuran-3-isocyanate, furan,3-isocyanato-5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 18525836
Nombre IUPAC 3-isocianato-5-metil-2-fenilfurano
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isocyanato-5-methyl-2-phenylfuran
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%