Learn More
3-Isocianato-2-metil-6-(trifluorometil)piridina, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 874832-10-7 |
| Fórmula molecular | C8H5F3N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-isocyanate |
| Clave InChI | BRXUOLWIERBAPA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)N=C=O |
| Nombre IUPAC | 3-isocianato-2-metil-6-(trifluorometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.136 |
| PubChem CID | 45594323 |
| Mostrar más |