Learn More
3-isocianato-1H-indol, grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isocyanato-1H-indole, Technical Grade |
| CAS | 57778-78-6 |
| Fórmula molecular | C9H6N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6N2O/c12-6-11-9-5-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10H |
| SMILES | O=C=Nc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-isocianato-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.048 |