Learn More
3-Isoromanona, TRC
Código de producto. 30403011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30403011 500 mg
1 options
Código de producto. 30403011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI790403500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isochromanone
CAS 4385-35-7
Fórmula molecular C9H8O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo NSC 160530, 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one, 1,4-Dihydroisochromen-3-one, 1H-2-Benzopyran-3(4H)-one, 2-Hydroxymethylphenylacetic Acid Lactone, 3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-3-one, 3,6-Dihydro-4,5-benzo-2-pyrone, delta-Lactone (7CI) (alpha-Hydroxy-o-tolyl)acetic Acid, delta-Lactone 2-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4H,5-6H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2CO1
Nombre IUPAC 1,4-dihidroisocromo-3-uno
Peso molecular (g/mol) 148.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524