Learn More
3-Isocromanona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17241146 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17241146 25 g 25 g
17221146 1 g 1 g
17231146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17241146 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370130250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4385-35-7 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4385-35-7
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Clave InChI ILHLUZUMRJQEAH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 3,4-dihidro-1H-2-benzopirano-3-ona
SMILES O=C1CC2=CC=CC=C2CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isochromanone
Punto de fusión 83.0°C to 86.0°C
Cantidad 25 g
Beilstein 17, V,10, 19
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16