Learn More
3-Isobutiloxazol-5-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30180380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180380 50 mg 50 miligramos
30179846 500 mg 500 miligramos
30180021 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB44903850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 910321-93-6
Fórmula molecular C8H11NO3
Peso molecular (g/mol) 169.18
Nombre IUPAC 3-(2-metilpropil)-1,2-oxazol-5-carboxílico
SMILES CC(C)Cc1cc(on1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isobutylisoxazole-5-carboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3/c1-5(2)3-6-4-7(8(10)11)12-9-6/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0739