Learn More
3-Isobutil-1-metilxantina, TRC
Código de producto. 30401646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401646 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30401646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7850001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Fórmula molecular C10 H14 N4 O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
Nombre IUPAC 1-metil-3-(2-metilpropil)-7H-purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 222.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1117