Learn More
3-Isobutil-1-metilxantina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466479 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15466479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64598.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.79€
    46.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 9.14€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-isobutil-1-metilxantina se utiliza en la inhibición de la liberación inducida por fenilefrina de 5-hidroxitriptamina de células epiteliales neuroendocrinas de la mucosa de las vías respiratorias (IC50 = 1.3 uM). También inhibe los canales iónicos en el jun neuromuscular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Punto de fusión 200°C to 201°C
Fórmula molecular C10H14N4O2
Número MDL MFCD00005584
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
Información de solubilidad Soluble in ethanol.
Clave InChI APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Nombre IUPAC 1-metil-3-(2-metilpropil)-7H-purina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 222.25
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purine2,6-dione